Imprimer

Potassium-2,4,5-trichlorobenzenesulphonate ≥90%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

B20713.14EA 324 EUR
B20713.14
Potassium-2,4,5-trichlorobenzenesulphonate ≥90%
Potassium-2,4,5-trichlorobenzenesulphonate
Formule: C₆H₂Cl₃KO₃S
Poids moléculaire: 299,60 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024894
Numéro CAS: 62625-17-6
EINECS: 263-649-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR