Imprimer
4-(Pentafluorothio)benzonitrile ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H35537.06EA 254 EUR
H35537.06 H35537.03
4-(Pentafluorothio)benzonitrile ≥97%
4-(Pentafluorothio)benzonitrile
Formule: C₇H₄F₅NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788521
Numéro CAS: 401892-85-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III