Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
1,5-Bis(4-aminophenoxy)pentane ≥97%
Marques : Alfa Aesar
Purity: 97%
CAS No.: 2391-56-2
Molecular Formula: C17H22N2O2
Formula Weight: 286.37
MDL No.: MFCD01632139
Formule: C₁₇H₂₂N₂O₂
MDL: MFCD01632139
Numéro CAS: 2391-56-2
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Code emb. Cdt Référence VWR Quantité
Flacon verre pour solides 25 g B21434.14
Flacon verre pour solides 1 g B21434.03
Flacon verre pour solides 5 g B21434.06
Développer tout / Réduire tout
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Formula weight 286.37
N ° CAS. 2391-56-2
Purity 97%
Molecular formula C17H22N2O2
MDL No. MFCD01632139
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité