Imprimer
Sodium-p-nitrophenoxide dihydrate, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
36612-1G-REA 51.8 EUR
36612-1G-R
Sodium-p-nitrophenoxide dihydrate, Supelco®
Sodium-p-nitrophenoxide dihydrate
Formule: C₆H₄NNaO₃·2H₂O
Numéro MDL: MFCD00150721
Numéro CAS: 66924-59-2
EINECS: 212-536-4