Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
2-Nitrobenzenesulphenyl chloride ≥97%
Marques : Alfa Aesar
Purity: 98%
CAS No.: 7669-54-7
Molecular Formula: C6H4ClNO2S
Formula Weight: 189.62
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 72-75°
Beilstein Reference: 473741
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007128
Formule: C₆H₄ClNO₂S
MDL: MFCD00007128
Numéro CAS: 7669-54-7
EINECS: 231-644-2
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Code emb. Cdt Référence VWR Quantité
Flacon verre pour solides 10 g B23627.09
Flacon verre pour solides 50 g B23627.18
Développer tout / Réduire tout
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Melting point 72-75°
Formula weight 189.62
N ° CAS. 7669-54-7
Purity 98%
Température de stockage 2°C to 8°C
Molecular formula C6H4ClNO2S
MDL No. MFCD00007128
UN No. 3261
Beilstein reference 473741
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité