2,4-Dinitrobenzenesulphonic acid hydrate ≥98%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₄N₂O₇S·H₂O Poids moléculaire: 248,17 g/mol (anhy) Point de fusion: 107…109 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150961 Numéro CAS: 89-02-1 EINECS: 201-876-9 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...