Imprimer

1,2,4,5-Tetrakis(isopropylthio)benzene ≥97%

Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

B25261.03EA 87.3 EUR
B25261.03
1,2,4,5-Tetrakis(isopropylthio)benzene ≥97%
1,2,4,5-Tetrakis(isopropylthio)benzene
Formule: C₁₈H₃₀S₄
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039784
Numéro CAS: 74542-69-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR