Nordihydroguaiaretic acid, poudre blanche
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4,4'-(2,3-Dimethylbutane-1,4-diyl)bis(benzene-1,2-diol)
Inhibitor of lipoxygenases
Soluble in ethanol (5% w/v), methanol, ether, glycol, PEG; insoluble in water
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule:
C₁₈H₂₂O₄ Poids moléculaire: 302,37 g/mol Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00002206 Numéro CAS: 500-38-9 EINECS: 207-903-0 |
Résultats des tests de spécification
Identity Test | Passes |
Melting Point | 182 - 192 °C |