Imprimer
4-Amino-8-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H50193.03EA 194 EUR
H50193.03 H50193.MD
4-Amino-8-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Amino-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₇F₃N₂
Poids moléculaire: 212,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269346
Numéro CAS: 243977-15-3