Imprimer
2-(Allylthio)-2-thiazoline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18083.0010EA 98.8 EUR
8.18083.0010 8.18083.9999
2-(Allylthio)-2-thiazoline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-(Allylthio)-2-thiazoline
Formule: C₄H₇NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 3571-74-2
EINECS: 222-679-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 159.28 g/mol
Boiling Point 92 - 94 °C (2 hPa)
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)