1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₃H₁₄O₂ Poids moléculaire: 202,25 g/mol Point de fusion: 111…112 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01632581 Numéro CAS: 77301-42-9 |