Imprimer
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLEM39195370EA 0 EUR
MOLEM39195370
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline
Formule: C₇H₄Cl₂N₂
Poids moléculaire: 187,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052633
Numéro CAS: 875-35-4
EINECS: 212-873-7