Imprimer
5-Acetyl-2-methylpyridine ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H27014.MDEA 92.7 EUR
H27014.MD H27014.03
5-Acetyl-2-methylpyridine ≥97%
5-Acetyl-2-methylpyridine
Formule: C₈H₉NO
Poids moléculaire: 135,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128113
Numéro CAS: 36357-38-7
EINECS: 252-995-8