Imprimer
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde 96%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B22381.06EA 153 EUR
B22381.06 B22381.03
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde 96%
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₃
Poids moléculaire: 234,26
Point de fusion: 50…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00831780
Numéro CAS: 39911-29-0