Imprimer
1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid 94%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO170720250EA 89.1 EUR
ACRO170720250
1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid 94%
1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₁ClO₂
Poids moléculaire: 210,6568 g/mol
Point de fusion: 80…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001324
Numéro CAS: 50921-39-6
EINECS: 256-847-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 90 °C
HPLC ≥92 %