Imprimer
1-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ACRO170760050EA 55.4 EUR
ACRO170760050 ACRO170760250
1-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
1-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₅ClO₂
Poids moléculaire: 238,71 g/mol
Point de fusion: 150…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019350
Numéro CAS: 58880-37-8
EINECS: 261-481-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light grey Powder and/or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 156 °C
Titration with TBAH ≥94 %