Imprimer
Diisopentyl phthalate
Marques : EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EHERC16173680EA 233 EUR
EHERC16173680
Diisopentyl phthalate
Diisopentyl phthalate
Formule: C₁₈H₂₆O₄
Poids moléculaire: 306,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00127736
Numéro CAS: 605-50-5
EINECS: 210-088-4