Imprimer
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzamide ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32515.06EA 289 EUR
H32515.06 H32515.03
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzamide ≥97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₅ClF₃NO
Point de fusion: 155…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025362
Numéro CAS: 916420-45-6