Imprimer
5-(4-Hydroxyphenyl)valeric acid ≥98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B25107.03EA 31.3 EUR
B25107.03
5-(4-Hydroxyphenyl)valeric acid ≥98%
5-(4-Hydroxyphenyl)valeric acid
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Poids moléculaire: 194,23 g/mol
Point de fusion: 116…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039777
Numéro CAS: 4654-08-4