Imprimer
3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 96%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H62708.MDEA 86.2 EUR
H62708.MD H62708.03
3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 96%
3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₆BrFO
Poids moléculaire: 217,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264507
Numéro CAS: 161957-61-5