Imprimer
5-Bromo-2-isopropoxybenzonitrile ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H50627.03EA 263 EUR
H50627.03
5-Bromo-2-isopropoxybenzonitrile ≥97%
5-Bromo-2-isopropoxybenzonitrile
Formule: C₁₀H₁₀BrNO
Poids moléculaire: 240,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02257441
Numéro CAS: 515832-52-7
ADR: 6.1,III