Perfluorodecanoic acid ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₀HF₁₉O₂ Poids moléculaire: 514,09 g/mol Point d'ébullition: 218 °C Point de fusion: 77…82 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004175 Numéro CAS: 335-76-2 EINECS: 206-400-3 ADR: 8,III |