Imprimer
4-Decylbiphenyl ≥98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A16685.03EA 69.4 EUR
A16685.03 A16685.06
4-Decylbiphenyl ≥98%
4-Decylbiphenyl
Formule: C₂₂H₃₀
Point d'ébullition: 204…210 °C (1,5 mmHg)
Point de fusion: 52…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102117
Numéro CAS: 93972-02-2