Imprimer
(+)-trans-2-tert-Butylcyclohexanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.24508.0500EA 99.6 EUR
8.24508.0500
(+)-trans-2-tert-Butylcyclohexanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(+)-trans-2-tert-Butylcyclohexanol
Formule: C₁₀H₂₀O
Numéro CAS: 13492-07-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 54 - 57 °C
Molar Mass 156.26 g/mol
Boiling Point 88 °C (10.7 hPa)
Hill Formula C10H20O