1-Aminopiperidine 97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₁₂N₂ Poids moléculaire: 100,16 g/mol Point d'ébullition: 145…147 °C Densité: 0,928 Point éclair: 36 °C (96 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006489 Numéro CAS: 2213-43-6 EINECS: 218-666-8 ADR: 3,III |