Imprimer
2,5-Dimethylpyrrole
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLE36723681-25GEA 0 EUR
MOLE36723681-25G
2,5-Dimethylpyrrole
2,5-Dimethylpyrrole
Formule: C₆H₉N
Poids moléculaire: 95,1424 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005223
Numéro CAS: 625-84-3
EINECS: 210-913-8