Imprimer
1-(4-Methylphenyl)cyclopropanecarboxylic acid 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO170700100EA 127 EUR
ACRO170700100
1-(4-Methylphenyl)cyclopropanecarboxylic acid 98%
1-(4-Methylphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Poids moléculaire: 176,2100 g/mol
Point de fusion: 109…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066918
Numéro CAS: 83846-66-6
EINECS: 281-043-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 114 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
GC ≥96.0 %