Imprimer
4-Chloro-6-méthylquinoléine ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H59890.03EA 217 EUR
H59890.03
4-Chloro-6-méthylquinoléine ≥97%
4-Chloro-6-méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₈ClN
Poids moléculaire: 177,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684204
Numéro CAS: 18436-71-0