Imprimer
VWR®, Sabots de travail, Top Clog, autoclavables
Fournisseur: VWR International
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR® Top Clogs
114-5027EA 42.5 EUR
114-5027 114-5005 114-5026 114-5004 114-5007 114-5006 114-5009 114-5008 114-5021 114-5020 114-5001 114-5023 114-5022 114-5000 114-5025 114-5003 114-5002 114-5024 114-5016 114-5015 114-5018 114-5017 114-5019 114-5010 114-5012 114-5011 114-5014 114-5013
VWR®, Sabots de travail, Top Clog, autoclavables
Chaussures et bottes
Sabots antistatiques en matériau thermoplastique avec une forme large et confortable, et une semelle antidérapante. Lavables en machine à 90 °C, autoclavables à 135 °C.
  • Résistants aux températures élevées
  • Talon d’absorption d’énergie
  • Perforations latérales pour la ventilation
  • Semelle injectée antibactérienne et antivibration
  • Lanière pivotante attachée au niveau du talon
Couleur : blanc, noir, vert, bleu.
Certifications: EN ISO 20347 ; OB, A, E, SRB.