This dispenser provides a smooth writing surface, making labelling easy and fast. When marked tape is advanced and cut off on the serrated edge, a fresh length of label tape is positioned on the writing platform.
Smooth and snag free for up to four rolls of tape
Pen holder wells help to keep writing instruments handy
Spindles easily removed for loading and unloading, and adjusted to hold either 25 or 75 mm core diameter rolls
Informations de livraison: Incl. mounting holes and separating discs.
New Product
Offre à durée limitée
Les articles signalés ci-dessous sont en promotion
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.