Imprimer
Baromètre avec horloge, Traceable®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-2243EA 0 EUR
VWRI620-2243
Baromètre avec horloge, Traceable®
Ce poste de travail a été conçu pour surveiller les conditions qui affectent les analyses d’échantillon et pour aider à prévoir les changements de temps.
  • Adapté pour montage mural
  • Correction altimétrique réglable (de – 900 à + 3 600 pieds/de – 300 à + 1 200 mètres)
  • Affichage de la tendance barométrique indiquant la valeur actuelle et les valeurs antérieures (1, 3, 6 et 12 h précédentes) sous forme d’un graphique à barres
  • Indicateurs de prévisions météorologiques pour les 12 heures suivantes (symboles Ensoleillé, Nuageux et Pluvieux)
  • Horloge : format AM/PM ou 24 h et date
Certifications: Traceable® conformément aux normes du NIST (National Institute of Standards and Technology).