L'instrument à affichage de CO₂ peut être mural ou placé sur une paillasse, il évalue la qualité de l'air et mesure le CO₂, l'humidité et la température.
- Capteur d'humidité HYGROMER® IN-1
- Indicateur visuel du CO₂, réglable - indicateur de CO₂ permettant une reconnaissance rapide de la qualité de l'air
- Fonction d'ajustement et de réétalonnage facile pour l'humidité et le CO₂
- Grand affichage facile à lire (date et heure)
- Accès USB pour le téléchargement des données
L'instrument peut être configuré directe grâce à aux touches prévues à cet effet et les données enregistrées peuvent être transférées sur une clé USB pour être analysées avec le pack logiciel SW21. Lorsque les pièces sont fermées, que la ventilation est insuffisante, que l'espace est occupé par des individus, une forte concentration en dioxyde de carbone peut se développer rapidement. L'affichage de CO₂ convient à la surveillance de la QAI dans les laboratoires, les classes et les salles de réunion, les bureaux à plan ouvert, les centres commerciaux, les salles de fitness et les ambulances.
Storage Capacity: 19500 values with time stamp, automatic recording ( %RH / °C / ppm )
Logg intervall: 1 min - 12h 59 Min
Informations de livraison: livré avec certificat de réglage en usine, adaptateur secteur AC1214, bouchons et vis pour l'installation et manuel d'instructions abrégé.