Imprimer
Lunettes-masques autoclavables pour salle blanche, BioClean Clearview™
Fournisseur: Nitritex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BioClean Clearview™
111-2136EA 625 EUR
111-2136
Lunettes-masques autoclavables pour salle blanche, BioClean Clearview™
Lunettes-masques
Lunettes-masques autoclavables pour salle blanche en thermoplastique souple avec verres en polycarbonate renforcé.
  • Monture légère
  • Verres en polycarbonate anti-rayures renforcé
  • Ventilation indirecte à la base
  • Lanière avec boucles en polypropylène
  • Autoclavables à 121 °C ; testées pour résister à plus de 40 cycles d'autoclave
  • Les lanières et verres de rechange sont disponibles séparément
Pour utilisation dans les salles blanches ISO classe 4 (classe 10).
Certifications: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015. Processed in an NEBB certified ISO Class 4 cleanroom environment.Conforms to Category 2 – Personal Protective Equipment Regulation (EU)2016/425. Complies with requirements of EN 166:2001 standard for personal eye protection.
Conditionnement: Goggle (BCAG): One piece per sealed PE bag (to be removed prior to autoclaving); 12 bags per inner box; five inner boxes per lined carton (60 pieces). Replacement Lens (BCAG-SL): One piece per sealed PE bag; 10 bags per inner box; 10 boxes per lined carton (100 pieces). Replacement Strap (BCAG-SS): 25 pieces per sealed PE bag; two bags per inner box; 10 boxes per lined carton (500 pieces).