Imprimer
Laveur de verrerie de laboratoire, Basic Line, 60 cm, série GW1160
Fournisseur: Smeg
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SMEGGW1160AEA 7440 EUR
SMEGGW1160A SMEGGW1160SC SMEGGW1160S SMEGGW1160C SMEGGW1160CA SMEGGW1160SCA SMEGGW1160SA SMEGGW1160
Laveur de verrerie de laboratoire, Basic Line, 60 cm, série GW1160
Les machines de désinfection Smeg garantissent un lavage excellent et une désinfection efficace de la verrerie de laboratoire et des instruments complexes et délicats. Conçues pour répondre aux besoins de tous les laboratoires, elles offrent des capacités de lavage et de désinfection efficaces, un faible encombrement et par conséquent elles permettent une utilisation efficace de l'espace de travail. Les modèles de la gamme Basic Line offrent de nombreux avantages lorsqu'il s'agit de la gestion et de la sécurité. Par exemple, aucune procédure manuelle n'est nécessaire, aucun désinfectant chimique n'est requis, il n'y a aucun contact direct avec des substances dangereuses, l'impact sur l'environnement est réduit grâce à la séparation des liquides vidangés, un lavage et une désinfection efficaces sont donc garantis.
  • Lavage jusqu'à 95 °C : désinfection thermique antibactérienne
  • Contrôleur programmable du microprocesseur
  • Programmation électronique : 6 programmes fixes + 2 programmes libres
  • RS232 pour connexion à un ordinateur ou une imprimante externe
  • Panneaux externes en acier inoxydable AISI 304, chambre de lavage et porte intérieure en acier inoxydable AISI 316L
  • 2 niveaux de lavage indépendante par guides télescopiques, séchage thermodynamique actif
  • Adoucisseur d'eau intégré avec capteur de sel, connexions à l'eau froide et à l'eau déminéralisée
  • Verrouillage électronique de la porte pour la sécurité de l'utilisateur
Les modèles GW1160 sont équipés d'adoucissants d'eau à régénération automatique et utilisent de l'eau fraîchement tirée à chaque étape du lavage. Ils sont équipés d'un distributeur de poudre alcaline et d'une pompe péristaltique pour l'acide neutralisant.
Informations de livraison: Livraison standard avec une alimentation tri-phasée, cependant, une alimentation monophasée est disponible sur demande. Livrés sans panier, merci de bien vouloir les commander séparemment.