Imprimer
Lame pour couteau de sécurité, n° 99
Fournisseur: Martor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
233-0139EA 15.1 EUR
233-0139
Lame pour couteau de sécurité, n° 99
Rasoirs et lames
Lame trapézoïdale pour une utilisation avec couteaux de sécurité.
  • A double et large tranchant
  • Bord rodé à double biseau
  • Lame utilisable 2 fois
Montable sur :
SECUPRO MAXISAFE
SECUPRO MEGASAFE
SECUPRO 625
SECUNORM MULTISET
SECUNORM PROFI25