Imprimer
Agitateurs magnétiques à plaque chauffante, AREX Digital et AREX Digital PRO
Fournisseur: VELP Scientifica
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 1.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : 1.0 sur 5
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 0 Non : 7 
Non, je ne le conseille pas
Nous n'avons pas reçu le statif avec le produit alors qu'il apparaît sur la photo. Le produit n'est donc pas utilisable!
Réponse
de VWR France Publié 08/03/2019
Nous vous remercions pour votre commentaire qui nous aide à nous améliorer. En effet, seule la référence 442-0999 inclut un statif. La référence 442-0998 est livrée sans. Une modification de notre site internet est en cours pour complément d'information. Veuillez nous excuser pour la gène occasionnée.
442-0999EA 769 EUR
442-0999 VELPSA20500410 VELPSC20500410
Agitateurs magnétiques à plaque chauffante, AREX Digital et AREX Digital PRO
Agitateurs Agitateurs magnétiques chauffants
Les agitateurs magnétiques avec plateau supérieur en alliage d'aluminium et revêtement en céramique permettent une répartition uniforme de la chaleur et une excellente résistance chimique ainsi qu'un nettoyage aisé et une protection contre les rayures. Les appareils sont adaptés à un fonctionnement continu et garantissent un contrôle précis de la température et la stabilité du plateau. Ils sont dotés d'un panneau avant surélevé avec rainure d'écoulement contre les éclaboussures et les fuites. Le panneau de commande est indépendant de la plaque chauffante pour une sécurité et une durabilité optimisées. Faciles à maîtriser, la température et la vitesse sont contrôlées par deux molettes. Le voyant d'alarme de température s'allume dès que la température du plateau est supérieure à 50 °C.
  • Limite de température de sécurité maximum réglable entre 50 et 370 °C
  • Affichage numérique de la vitesse d'agitation et de la température définie et réelle
  • Modèles assurant une vitesse constante, même lorsque la viscosité de l'échantillon change
  • Les deux unités prennent en charge des AluBlocks™ ou des bols hémisphériques jusqu'à 1 litre pour permettre différentes expériences de chauffage et d'agitation, l'agitateur à plaque chauffante devenant un poste de travail personnel
AREX Digital PRO is one of the most advanced hotplate stirrers. By turning the left knob it is possible to adjust the temperature (up to 370 °C), whilst the right one controls the stirring speed (up to 1500 rpm). SpeedServo™ ensures constant speed even when the viscosity changes (counter-reaction).
The AREX Digital PRO hotplate stirrer ensures a high level of safety and protection for the user. The control panel is easily accessible, positioned at a safe distance from heat sources and is protected against possible damage caused by liquid spills thanks to a dedicated run-off groove.
AREX Digital PRO can be programmed with a maximum safety temperature, useful for some applications to avoid exceeding certain temperatures, and preventing unintentional heat up. In addition, a high temperature warning 'Hot Plate Warning' is activated and displayed even when the instrument is turned off, until the plate temperature has cooled to below 50 °C. The pressure die-cast structure is designed so that accidental liquid spills cannot reach the internal parts of the hot plate stirrer.
The AREX Digital PRO has a low profile design for an outstanding comfort. The front panel is inclined, this facilitates use and allows the user to easily read digital displays. The CerAlTop™ , made of aluminium alloy covered with ceramic, ensures excellent temperature homogeneity and optimum heat transfer across the entire surface, of up to 370 °C. The special protective white ceramic coating that ensures ease of cleaning and excellent resistance to chemicals, scratches and surface abrasions.
Informations sur les accessoires: VELP Hemispheric bowls are an ideal replacement for oil baths and mantles ensuring clean and safe analysis with round bottom flasks. Hemispheric bowls fit the Ø 135 mm plate and the flask surface precisely, ensuring fast heat transfer.
Informations de livraison: L'agitateur AREX Digital est livré avec une sonde PT100 externe (solution prête à l'emploi) pour un contrôle direct de la température du liquide jusqu'à 250 °C et d'une précision de ±1,0 °C, ne comprend pas la tige de support. L'agitateur AREX Digital PRO est fourni avec un thermorégulateur numérique VTF (solution prête à l'emploi) avec minuteur pour un fonctionnement sans surveillance et une thermorégulation jusqu'à 300 °C d'une précision de ±0,5 °C.