Imprimer
Chaussures de sécurité anti-décharge électrostatique, à lacets, uvex motion light 6983
Fournisseur: Uvex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
uvex motion light
114-4888EA 91.2 EUR
114-4888 114-4887 114-4890 114-4882
Chaussures de sécurité anti-décharge électrostatique, à lacets, uvex motion light 6983
Chaussures et bottes
Larges chaussures de sécurité anti-décharge électrostatique type sport avec dessus en nubuck, tige et languette souples et rembourrées, en mailles aérées ultra-respirantes et une semelle en PUR à double densité (anti-dérapante, résistante à l'abrasion et aux coupures, résistante à l'huile et à l'essence et à une brève exposition à la chaleur d'env. +120°C). Sans inhibiteurs de mouillage par la peinture tels que les silicones ou les phtalates.
  • Technologie Climazone pour plus de confort
  • Doublure en mailles aérées respirante
  • Semelle intérieure amovible antistatique confortable avec système de contrôle de l'humidité ; semelles intérieures orthopédiques possibles
  • Semelle intérieure en mousse uvex 3D hydroflex® pour une absorption exceptionnelle des chocs du talon et sous l'avant du pied
  • Renfort anti-torsion au niveau du talon pour une meilleure stabilité et protection contre les foulures de cheville
  • Embout de protection en acier (200 J)
  • Conforme aux exigences anti-décharge électrostatique : résistance à la masse inférieure à 35 mégaohms
Couleur: Noir
Largeur: 11
Certifications: EN 61340 (ESD) ; EN ISO 20345:2011 ; DGUV 112-191 ; EN ISO 20345:2011 ; S2, SRC