Imprimer
Tissue paper, Bio-Wraps
Fournisseur: Leica
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
720-2430EA 14.3 EUR
720-2430
Tissue paper, Bio-Wraps
Tampons de biopsie
Les Bio-Wraps sont des sections de papier coupées et prêtes à l'emploi, au format pratique.
  • Ils ne s'infiltreront pas dans les échantillons
  • Les Bio-Wraps sont disponibles dans des distributeurs pratiques
Ils sont de couleur bleue pour repérer les petits échantillons de biopsie suite à l'infiltration de paraffine.