Imprimer
Votre recherche pour: Activités de microbiologie
10  résultat(s)
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (EDVO221)
Fournisseur: EDVOTEK EUROPE LTD
Description: Par cette expérience, les étudiants observent un changement de couleur bleue dans les cellules transformées, dû à l'activation d'un gène. Le plasmide ...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (EDVO222)
Fournisseur: EDVOTEK EUROPE LTD
Description: La protéine fluorescente verte (GFP) de la méduse Aequorea victoria s'utilise dans tous les domaines de la science. De nombreux organismes ont ...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (EDVO223/AP08)
Fournisseur: EDVOTEK EUROPE LTD
Description: Dans cette expérience, les cellules transformées acquièrent un plasmide contenant le gène de la protéine fluorescente verte (GFP). Le gène GFP a été i...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (EDVO255)
Fournisseur: EDVOTEK EUROPE LTD
Description: Matériel pédagogique, Microbiology, Utilisation: Microbiologie, Purification and sizing of green and blue fluorescent proteins
UOM: 1 * 1 KIT
Référence Produit: (BE-301)
Fournisseur: G-Biosciences
Description: La conjugaison bactérienne est un processus naturel qui permet le transfert de l'ADN d'une bactérie à une autre, c'est-à-dire le transfert des caracté...
UOM: 1 * 1 KIT
Référence Produit: (BE-201)
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Ce kit enseigne les techniques de manipulation aseptiques et la culture de bactéries en milieu de culture liquide et sur des plaques de gélose en phas...
UOM: 1 * 1 KIT
Référence Produit: (BE-202)
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Décrite pour la première fois en 1844 par le bactériologiste danois Hans Christian Gram, la méthode de coloration de Gram porte le nom de son inventeu...
UOM: 1 * 1 KIT
Référence Produit: (BE-203)
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Les antibiotiques jouent un rôle essentiel dans la manipulation, le dépistage et la destruction de bactéries d'une gamme de processus de biotechnologi...
UOM: 1 * 1 KIT
Référence Produit: (EDVO615)
Fournisseur: EDVOTEK EUROPE LTD
Description: Matériel pédagogique, Microbiology, Utilisation: Microbiologie
UOM: 1 * 1 mL
Référence Produit: (EDVO616)
Fournisseur: EDVOTEK EUROPE LTD
Description: Matériel pédagogique, Microbiology, Utilisation: Microbiologie, Agar LB ReadyPour™ avec ampicilline
UOM: 1 * 170 mL
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom