Imprimer
Système de distribution de vapeur Actril® (AFS)
Fournisseur: Minntech
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Actril®
MINN3025825EA 2310 EUR
MINN3025825
Système de distribution de vapeur Actril® (AFS)
Systèmes de désinfection
La technologie de distribution de vapeur à l'aide du produit Cold Sterilant Actril® prêt à l'emploi désinfecte naturellement les surfaces grâce à la condensation de vapeur pour de multiples applications : hôpitaux, installations pour animaux, écoles et vestiaires...
  • Bio-décontamination de haut niveau, efficacité microbiologique rapide
  • Détruit les bactéries, mycobactéries, levures, moisissures, virus et spores de bactéries
  • Écologique
  • Aucun traitement par pulvérisation ou essuyage manuel, aucun contact humain avec les aérosols de produits chimiques, aucun résidu sur les surfaces
  • Applications multiples
  • Faible investissement, aucune maintenance, consommation minime de substances chimiques
Le distributeur de vapeur Actril® est un dispositif spécialement conçu pour les conteneurs Actril® de 1 gallon et de 5 litres. Il permet de produire une vapeur Actril® qui recouvre et désinfecte toutes les surfaces dures. L'appareil s'adapte sur la partie supérieure des flacons standard Actril® et utilise une conduite d'air comprimé de diamètre 8 mm ou 5/16 pouce contenant de l'air comprimé (70 litres par minute à 3 bars ou 2,5 SCFM à 45 psi) pour vaporiser le produit Cold Sterilant Actril® contenu dans le système de distribution de vapeur Actril.
Le système Actril® recondense la vapeur sur les surfaces dures et détruit les micro-organismes existants. Le système de distribution de vapeur comprend un distributeur et un support qui empêche le flacon de basculer pendant la vaporisation. Le système peut désinfecter les volumes jusqu'à 100 m³.