VWR® Standard Line, Pipettes multicanaux, mécaniques, volume variable
PipettesPipetteurs
Ces pipettes légères de la gamme Standard sont dotées d'un système de suspension révolutionnaire qui permet à la tige de se rétracter légèrement lorsqu'elle est pressée contre une rangée de pointes de pipette. Chaque arbre se déplace indépendamment, ce qui entraîne une force d'étanchéité uniforme appliquée aux 8 ou 12 pointes. Le système de suspension assure non seulement une étanchéité sûre des pointes, mais élimine également le coincement des pointes.
Système de hauteur d'éjecteur facilement réglable pour s'adapter à pratiquement toutes les marques de pointes
La forme profilée de la poignée, le collecteur à 360° et le système de ressort souple permettent un pipetage fluide et sans effort, même pendant de longues périodes d'utilisation
Résistant aux UV et entièrement autoclavable
Système de recalibrage facile et rapide
Arbre à code couleur pour une identification facile du volume
New Product
Offre à durée limitée
Les articles signalés ci-dessous sont en promotion
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.