Imprimer
Lingettes en mousse pour salles propres, Foamtec®
Fournisseur: Contec
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
115-1858EA 22.4 EUR
115-1858
Lingettes en mousse pour salles propres, Foamtec®
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
These wipes are made of open-cell PU foam (100 pores per inch). The foam is reticulated in a dry, non chemical process creating an open cell structure which minimises particulate contamination and entraps and removes particles from wiped surfaces.
  • Lavées et conditionnées en salle propre ISO classe 4
  • Faibles niveaux de particules et de résidus
  • Bonne capacité d'absorption, surface douce et non abrasive
  • Parfaites pour le nettoyage des écrans en microélectronique
  • Très utiles comme emballage de protection des produits propres, excellente protection rembourrée, réduisant les vibrations
Couleur: Beige