Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Agitateurs magnétiques, série Slow Speed
Fournisseur: VWR Collection
Les agitateurs Standard et Advanced de la série Slow Speed sont conçus pour la croissance des cellules en suspension et les cultures utilisant des microbilles. Les agitateurs Slow Speed fonctionnent avec les flacons de culture cellulaire et autres récipients conçus pour l'agitation magnétique à faible vitesse. Parfaits pour une utilisation dans des chambres froides, incubateurs ou incubateurs à CO₂, (–10 à +40 °C, humidité relative maximale de 80%, sans condensation). Leur profil abaissé se traduit par un gain de place et leur permet de s'adapter facilement aux hottes et à la plupart des incubateurs. Le boîtier résistant aux éclaboussures protège les composants internes et la base en fonte offre une durabilité et une stabilité accrue. Le modèle 10 litres est doté d'une plaque supérieure en nylon renforcé à la fibre de verre, surmontée d'une surface blanche réfléchissante, facile à nettoyer. Le modèle 2 litres est équipé d'une plaque supérieure en aluminium durable qui ne se fissure et ne se craquèle pas. Le diamètre maximal du récipient est de 150 mm (modèle 2 l) ou 250 mm (modèle 10 l).
  • Commande par microprocesseur: régule la vitesse avec précision sur la totalité de la plage ; équipée d'un moteur performant et d'un aimant puissant, la fonction d'agitation maintient la vitesse programmée, même en cas de variation de la charge ou de la viscosité
  • Bouton de réglage: bouton de commande de la vitesse de base avec cadran et repères de 1 à 10 (série Standard)
  • Affichage LED : commandes tactiles avec affichages LED clairs et distincts de la vitesse et du temps ; la vitesse est réglable par incréments de 1 t/min (série Advanced)
  • La minuterie (série Advanced) affiche le temps écoulé (de 1 s à 160 h) ou, lorsqu'elle est programmée selon les limites définies par l'utilisateur, elle éteint l'appareil et une alarme sonore retentit lorsque le temps atteint zéro
  • Fonction d'augmentation progressive de la vitesse : permet d'augmenter progressivement la vitesse pour une plus grande sécurité et un couplage optimal ; permet d'éviter les éclaboussures, d'améliorer le contrôle de la barre de centrifugation et d'offrir un excellent contrôle de la vitesse à bas régime. Un moteur d'entraînement efficace élimine le transfert de chaleur vers l'échantillon
Informations de livraison: Fournis avec un câble amovible à 3 fils de 234 cm et une prise.
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Nous sommes actuellement dans l'impossibilité de calculer votre tarif pour cet article. Le prix catalogue va être affiché temporairement. Lorsque votre commande sera transmise, vous serez facturé au prix contrat.
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
Agitateur Standard Slow Speed 1, modèle 2 l, prise EU 1 444-7121
Agitateur Standard Slow Speed 1, modèle 2 l, prise UK 1 444-7122
Agitateur Standard Slow Speed 1, modèle 2 l, prise CH 1 444-7123
Agitateur Advanced Slow Speed 1, modèle 2 l, prise EU 1 444-7124
Agitateur Advanced Slow Speed 1, modèle 2 l, prise UK 1 444-7125
Agitateur Advanced Slow Speed 1, modèle 2 l, prise CH 1 444-7126
Agitateur Advanced Slow Speed, modèle 10 l, prise EU 1 444-7127
Agitateur Advanced Slow Speed, modèle 10 l, prise UK 1 444-7128
Agitateur Advanced Slow Speed, modèle 10 l, prise CH 1 444-7129
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Modèle Standard Slow Speed 1 Advanced Slow Speed 1 Advanced Slow Speed
Capacité de mélange max. H₂O (l) 2 10
Gamme de vitesse (min-1) 1 - 150
Puissance d'entrée (W) 14
Matériau de la plaque Aluminium Nylon, verre
Plaque, Lxl (mm) 178×178 279×318
L×P×H (mm) 216×307×102 279×432×102
Poids (kg) 4,0 6,6
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité