La plaque chauffante W10, avec son design compact et élégant, peut contenir deux rangées de 40 lames au total. La plaque chauffante est très utile comme banc d'étirement pour monter, étirer et sécher des sections de paraffine sur des lames, pour fixer des taches bactériennes et pour chauffer des échantillons fluides dans des boîtes de Pétri. La surface anodisée noire offre un excellent contraste visuel. La plaque de travail est fabriquée en aluminium massif de 8 mm avec une surface anodisée noire et assure une température constante et homogène sur toute la surface de chauffe. L'écran tactile et l'interrupteur sont protégés de l'eau et de la paraffine. L'appareil est doté d'une protection contre la surchauffe pour plus de sécurité. Le réglage de la température et l'interrupteur marche/arrêt, avec un témoin lumineux pour le mode "marche", sont commodément situés à l'avant de l'appareil.
- Écran électronique tactile
- Élégant et compact
- Pour le séchage de 40 lames
- Plage de température ambiante à 89 °C
- Thermostat digital
Précision: ±1,0 °C
L×p×h ext.: 146×486×70 mm
Poids: 3,1 kg
Puissance: 260 W
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21