Imprimer
VWR® kuroGEL, Cuves de transfert semi-sec
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
700-0416EA 1810 EUR
700-0416
VWR® kuroGEL, Cuves de transfert semi-sec
Appareils de transfert
La cuve de transfert semi-sec kuroGEL offre au laboratoire une grande flexibilité, puisqu’elle peut être utilisée pour tous les types de transfert: Western blot, Southern blot et Northern blot. Le transfert est rapide et facile; il peut généralement être effectué en 15 à 30 minutes. Les procédures de configuration sont simples et économiques, avec peu de tampon requis. Le couvercle à vis s’ajuste à différentes épaisseurs et tailles de gel, tandis que les électrodes revêtues de platine fournissent une pression uniforme, assurant des transferts homogènes.
  • Particulièrement adaptés aux techniques de transfert Westerny blot, Southern blot et Northern blot
  • Temps de transfert rapides
  • Dispersion uniforme de la chaleur
  • Épaisseur de gel variable
  • Volume de tampon minimal
Informations de livraison: Chaque unité comporte une base avec électrode à plaque, un couvercle avec électrode à plaque, des fils électriques et 2 vis.