Une série de balances fiables et solides pour une large gamme d'applications en laboratoire, mais également pour les applications industrielles générales. Tous les modèles sont équipés d'un plateau supérieur en acier inoxydable.
- Écran LCD rétroéclairé avec réglage du contraste
- Boîtier métallique robuste avec couvercle de protection en plastique pendant l'utilisation
- Possibilité de sélection des unités de mesure
- Comptage des pièces, contrôle du poids, pesée en pourcentage, pesée d'animaux et détermination de la densité
- Le crochet pour la pesée en dessous de la balance peut être utilisé pour peser de gros échantillons ou la détermination de la densité solide (logiciel inclus)
- Détermination de la charge max. (maintien de la valeur de crête)
Remarque: Toutes ces balances sont livrées sans batterie interne, conformément aux dernières réglementations de transport. Une batterie externe rechargeable est disponible en option (611-8684) pour un fonctionnement en autonomie.
Informations sur les accessoires: Le système de tablette optionnel (611-8683) est adapté aux modèles indiqués par *.
Informations de commande: Les balances peuvent être équipées d'un système de tablette en option afin d'étendre les fonctions et les possibilités de pesée.
Informations de livraison: Conditionnement : avec housse de protection en plastique.
Attention: Les systèmes de tablette ne sont pas actuellement accrédités pour une utilisation avec les balances approuvées et vérifiées/de type CE