Solutions et gels désinfectants pour les mains, Phagorub SPS
Soin de la peauDésinfectantsGels désinfectants
Solutions et gels hydroalcooliques pour la désinfection des mains. Formule spéciale enrichie d'agents hydratants et d'émollients, idéale pour les peaux sensibles.
Bactéricide, fongicide, mycobactéricide et virucide
À base d'éthanol
Viscosité de gel adaptée pour une friction hygiénique contrôlée : 3 ml pendant 15 secondes
Colorants sans parfum
Attention: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.
New Product
Offre à durée limitée
Les articles signalés ci-dessous sont en promotion
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.