Imprimer
Gel désinfectant, ANIOSGEL 85
Fournisseur: Anios
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Aniosgel 85
DMDA1644636EA 336 EUR
DMDA1644636 DMDA1644637 DMDA1644366 DMDA1644274 DMDA1644364 DMDA1644638
Gel désinfectant, ANIOSGEL 85
Soin de la peau Désinfectants Gels désinfectants
Gel hydroalcoolique thixotrope pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale par friction des mains.
  • Actif contre les bactéries, les levures, moisissures et les virus
  • Traitement hygiénique : 3 ml pendant 30 s
  • Peut s'utiliser sans eau
  • Sans colorants ni parfum
Attention: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.