Le gel désinfectant pour les mains PURELL® VF481 (formule antivirale) est cliniquement prouvé comme étant doux pour la peau et offre une efficacité virale sur un large spectre spécialement étudiée pour répondre à la norme européenne EN 14476 relative aux antiviraux.
- Flacons de recharge en PET durable et recyclable, 30% de matériau en moins que le PE-HD rigide (GOJO SMART-FLEX™)
- Les flacons de recharge se mettent en place rapidement et facilement (GOJO SANITARY SEALED™)
Couleur : Turquoise
Certifications: EN 12791 in 60 seconds; EN 13727, EN 1040, EN 14348, EN 1275 and EN 1500 in 15 seconds; EN 14476.
Attention: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.