Imprimer
Écrans faciaux, 607
Fournisseur: Univet
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
UNVT607.A7.00.00EA 27.7 EUR
UNVT607.A7.00.00
Écrans faciaux, 607
Écrans de protection
Cette visière est en PC transparent injecté.
  • Peut être utilisé en association avec des serre-têtes ou des casques
  • Fournit une protection contre les arcs électriques provoqués par les courts-circuits
Elle protège contre les rayons UV, les gouttelettes et éclaboussures, les chocs mécaniques, les métaux en fusion et les solides chauds.
Épaisseur : 2 mm
Certifications: Cat. III
Informations de commande: La visière est fournie sans serre-tête ni casque. Ceux-ci doivent être commandés séparément.